5-Amino-2,3-dimethyl-2H-indazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923392-1G OR923392-250MG
APOSOR923392-1GEA 811 EUR
APOSOR923392-1G APOSOR923392-250MG
5-Amino-2,3-dimethyl-2H-indazole 95%
5-Amino-2,3-dimethyl-2H-indazole
Formule: C₉H₁₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17015994
CAS nummer: 221681-94-3