6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carboxaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(6-Formylpyridin-2-yl)morpholine, 2-Formyl-6-(morpholin-4-yl)pyridine
OR9234-1G OR9234-250MG
APOSOR9234-1GEA 385 EUR
APOSOR9234-1G APOSOR9234-250MG
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carboxaldehyde 97%
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
Smeltpunt: 93…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08271893
CAS nummer: 857283-88-6