Methyl 2-cyclopropylacetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923404-1G OR923404-5G
APOSOR923404-1GEA 148 EUR
APOSOR923404-1G APOSOR923404-5G
Methyl 2-cyclopropylacetate 95%
Methyl 2-cyclopropylacetate
Formule: C₆H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12031699
CAS nummer: 34108-21-9