5,6,7,8-Tetrahydro-3H-quinazolin-4-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923476-1G OR923476-5G
APOSOR923476-1GEA 191 EUR
APOSOR923476-1G APOSOR923476-5G
5,6,7,8-Tetrahydro-3H-quinazolin-4-one 95%
5,6,7,8-Tetrahydro-3H-quinazolin-4-one
Formule: C₈H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01749933
CAS nummer: 19178-19-9