5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923512-1G OR923512-250MG OR923512-5G
APOSOR923512-1GEA 263 EUR
APOSOR923512-1G APOSOR923512-250MG APOSOR923512-5G
5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine 95%
5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine
Formule: C₇H₄ClNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09909817
CAS nummer: 65977-55-1