4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923520-1G OR923520-250MG
APOSOR923520-1GEA 796 EUR
APOSOR923520-1G APOSOR923520-250MG
4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidine 95%
4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidine
Formule: C₆H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09909775
CAS nummer: 67434-65-5