Cyclohexane-1,4-dicarbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923541-1G OR923541-5G
APOSOR923541-1GEA 232 EUR
APOSOR923541-1G APOSOR923541-5G
Cyclohexane-1,4-dicarbonitrile 95%
Cyclohexane-1,4-dicarbonitrile
Formule: C₈H₁₀N₂
Smeltpunt: 57…61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00021283
CAS nummer: 10534-13-1