tert-Butyl l-valinate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (S)-tert-Butyl 2-amino-3-methylbutanoate, H-Val-OtBu
OR923559-25G OR923559-5G OR923559-100G
APOSOR923559-25GEA 182 EUR
APOSOR923559-25G APOSOR923559-5G APOSOR923559-100G
tert-Butyl l-valinate 96%
tert-Butyl l-valinate
Formule: C₉H₁₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00056147
CAS nummer: 13211-31-9