2-Cyano-6-isopropylpyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923642-1G OR923642-250MG
APOSOR923642-1GEA 811 EUR
APOSOR923642-1G APOSOR923642-250MG
2-Cyano-6-isopropylpyridine 95%
2-Cyano-6-isopropylpyridine
Formule: C₉H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18384527
CAS nummer: 337904-76-4