3-Bromo-4-methyl-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR923657-1G OR923657-250MG OR923657-5G
APOSOR923657-1GEA 132 EUR
APOSOR923657-1G APOSOR923657-250MG APOSOR923657-5G
3-Bromo-4-methyl-1H-pyrazole
3-Bromo-4-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₅BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12755927
CAS nummer: 5932-20-7