5-Chloro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923669-1G OR923669-250MG
APOSOR923669-1GEA 125 EUR
APOSOR923669-1G APOSOR923669-250MG
5-Chloro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
5-Chloro-2-methyl-3-nitroaniline
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186.596 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01109853
CAS nummer: 219312-44-4