1-Benzyl-1,2-dihydropyridin-2-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923763-1G OR923763-5G
APOSOR923763-1GEA 330 EUR
APOSOR923763-1G APOSOR923763-5G
1-Benzyl-1,2-dihydropyridin-2-one 95%
1-Benzyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Formule: C₁₂H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00462400
CAS nummer: 1753-62-4