(R)-2-Ethyl-piperazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923836-1G OR923836-250MG
APOSOR923836-1GEA 760 EUR
APOSOR923836-1G APOSOR923836-250MG
(R)-2-Ethyl-piperazine 95%
(R)-2-Ethyl-piperazine
Formule: C₆H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03411921
CAS nummer: 393781-72-1