2-(Benzofuran-5-yl)acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923851-1G OR923851-250MG
APOSOR923851-1GEA 360 EUR
APOSOR923851-1G APOSOR923851-250MG
2-(Benzofuran-5-yl)acetic acid 95%
2-(Benzofuran-5-yl)acetic acid
Formule: C₁₀H₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09925119
CAS nummer: 142935-60-2