8-Oxa-2-azaspiro[4.5]decan-3-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923853-1G OR923853-5G
APOSOR923853-1GEA 71.6 EUR
APOSOR923853-1G APOSOR923853-5G
8-Oxa-2-azaspiro[4.5]decan-3-one
8-Oxa-2-azaspiro[4.5]decan-3-one
Formule: C₈H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13180589
CAS nummer: 194862-84-5