(2E)-3-(4-Chlorophenyl)acrylonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923905-10G OR923905-1G OR923905-5G
APOSOR923905-10GEA 402 EUR
APOSOR923905-10G APOSOR923905-1G APOSOR923905-5G
(2E)-3-(4-Chlorophenyl)acrylonitrile 95%
(2E)-3-(4-Chlorophenyl)acrylonitrile
Formule: C₉H₆ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001932
CAS nummer: 28446-72-2