2,2-Dimethyl-1H-indene-1,3(2H)-dione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923993-1G OR923993-250MG
APOSOR923993-1GEA 312 EUR
APOSOR923993-1G APOSOR923993-250MG
2,2-Dimethyl-1H-indene-1,3(2H)-dione 95%
2,2-Dimethyl-1H-indene-1,3(2H)-dione
Formule: C₁₁H₁₀O₂
MW: 174.196 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00144912
CAS nummer: 17190-77-1