(S)-3-Amino-1-methyl-piperidine dihydrochloride 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924007-1G OR924007-250MG
APOSOR924007-1GEA 106 EUR
APOSOR924007-1G APOSOR924007-250MG
(S)-3-Amino-1-methyl-piperidine dihydrochloride 96%
(S)-3-Amino-1-methyl-piperidine dihydrochloride
Formule: C₆H₁₄N₂·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20926142
CAS nummer: 1157849-51-8