3-Chloro-2-(hydroxymethyl)thiophene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924020-1G OR924020-5G
APOSOR924020-1GEA 292 EUR
APOSOR924020-1G APOSOR924020-5G
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)thiophene 95%
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)thiophene
Formule: C₅H₅ClOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203004
CAS nummer: 193602-41-4