Imidazole hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR924059-100G OR924059-1KG OR924059-250G OR924059-25G OR924059-500G
APOSOR924059-100GEA 32.2 EUR
APOSOR924059-100G APOSOR924059-1KG APOSOR924059-250G APOSOR924059-25G APOSOR924059-500G
Imidazole hydrochloride 95%
Imidazole hydrochloride
Formule: C₃H₄N₂·ClH
Smeltpunt: 156…162 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012695
CAS nummer: 1467-16-9