(S)-Fmoc-2-amino-5-(trityl-carbamoyl)pentanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Fmoc-HoGln(Trt)-OH, Fmoc-l-hgln(trt)-OH, Fmoc-L-Homogln(Trt)-OH
OR924095-100MG OR924095-250MG
APOSOR924095-100MGEA 78.9 EUR
APOSOR924095-100MG APOSOR924095-250MG
(S)-Fmoc-2-amino-5-(trityl-carbamoyl)pentanoic acid
(S)-Fmoc-2-amino-5-(trityl-carbamoyl)pentanoic acid
Formule: C₄₀H₃₆N₂O₅
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03093573
CAS nummer: 1263046-43-0