Ethyl 3-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924117-1G OR924117-250MG
APOSOR924117-1GEA 205 EUR
APOSOR924117-1G APOSOR924117-250MG
Ethyl 3-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Ethyl 3-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formule: C₇H₉ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19704132
CAS nummer: 173841-07-1