2-(3-Methoxypyridin-2-yl)acetic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924160-1G OR924160-250MG
APOSOR924160-1GEA 636 EUR
APOSOR924160-1G APOSOR924160-250MG
2-(3-Methoxypyridin-2-yl)acetic acid 96%
2-(3-Methoxypyridin-2-yl)acetic acid
Formule: C₈H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09924953
CAS nummer: 1000515-98-9