5-(Methylsulphonyl)-1H-indazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924191-1G OR924191-250MG
APOSOR924191-1GEA 760 EUR
APOSOR924191-1G APOSOR924191-250MG
5-(Methylsulphonyl)-1H-indazole 95%
5-(Methylsulphonyl)-1H-indazole
Formule: C₈H₈N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13190321
CAS nummer: 1268816-48-3