Ethyl indane-5-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924196-1G OR924196-250MG
APOSOR924196-1GEA 371 EUR
APOSOR924196-1G APOSOR924196-250MG
Ethyl indane-5-carboxylate 95%
Ethyl indane-5-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12179700
CAS nummer: 105640-11-7