2-Bromo-6-methylnicotinonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924227-1G OR924227-250MG
APOSOR924227-1GEA 131 EUR
APOSOR924227-1G APOSOR924227-250MG
2-Bromo-6-methylnicotinonitrile 95%
2-Bromo-6-methylnicotinonitrile
Formule: C₇H₅BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06254423
CAS nummer: 155265-57-9