2-(Hydroxymethyl)benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924435-1G OR924435-5G
APOSOR924435-1GEA 123 EUR
APOSOR924435-1G APOSOR924435-5G
2-(Hydroxymethyl)benzonitrile 95%
2-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₇NO
MW: 133.147 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11111887
CAS nummer: 89942-45-0