4-Methoxy-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924446-1G OR924446-5G
APOSOR924446-1GEA 149 EUR
APOSOR924446-1G APOSOR924446-5G
4-Methoxy-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
4-Methoxy-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₇H₇N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00127852
CAS nummer: 4786-76-9