3-Aminomethylisoxazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR924472-1G OR924472-250MG OR924472-5G
APOSOR924472-1GEA 0 EUR
APOSOR924472-1G APOSOR924472-250MG APOSOR924472-5G
3-Aminomethylisoxazole 95%
3-Aminomethylisoxazole
Formule: C₄H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06738791
CAS nummer: 131052-58-9
UN: 2735
ADR: 8,III