1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-3-ol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924505-1G OR924505-250MG
APOSOR924505-1GEA 331 EUR
APOSOR924505-1G APOSOR924505-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-3-ol 96%
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-3-ol
Formule: C₉H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11616169
CAS nummer: 3418-45-9