Methyl 5-methylpyrimidine-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924529-1G OR924529-250MG
APOSOR924529-1GEA 178 EUR
APOSOR924529-1G APOSOR924529-250MG
Methyl 5-methylpyrimidine-2-carboxylate 95%
Methyl 5-methylpyrimidine-2-carboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16660966
CAS nummer: 76196-80-0