1-Boc-2,5-dihydro-3-methyl-1H-pyrrole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924534-100MG OR924534-1G OR924534-250MG
APOSOR924534-100MGEA 184 EUR
APOSOR924534-100MG APOSOR924534-1G APOSOR924534-250MG
1-Boc-2,5-dihydro-3-methyl-1H-pyrrole 95%
1-Boc-2,5-dihydro-3-methyl-1H-pyrrole
Formule: C₁₀H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24466973
CAS nummer: 643759-58-4