5-Bromo-2,4-dimethylpyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924558-1G OR924558-250MG
APOSOR924558-1GEA 233 EUR
APOSOR924558-1G APOSOR924558-250MG
5-Bromo-2,4-dimethylpyridine 95%
5-Bromo-2,4-dimethylpyridine
Formule: C₇H₈BrN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09842454
CAS nummer: 27063-92-9