2-(2-Furyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924581-1G OR924581-5G
APOSOR924581-1GEA 169 EUR
APOSOR924581-1G APOSOR924581-5G
2-(2-Furyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde 95%
2-(2-Furyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Formule: C₉H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864504
CAS nummer: 959240-19-8