2-Amino-3-(biphenyl-4-yl)propanoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924588-1G
OR924588-5G
APOSOR924588-1GEA
128
EUR
APOSOR924588-1G
APOSOR924588-5G
2-Amino-3-(biphenyl-4-yl)propanoic acid 97%
2-Amino-3-(biphenyl-4-yl)propanoic acid
Formule:
C₁₅H₁₅NO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03425234 CAS nummer: 76985-08-5 |