1-(3-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)iodobenzene
OR9246-1G OR9246-250MG
APOSOR9246-1GEA 271 EUR
APOSOR9246-1G APOSOR9246-250MG
1-(3-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole 95%
1-(3-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole
Formule: C₉H₈IN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08271930
CAS nummer: 615534-73-1