5,8-Dioxaspiro[3.4]octan-2-ylmethanamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924669-1G OR924669-5G
APOSOR924669-1GEA 435 EUR
APOSOR924669-1G APOSOR924669-5G
5,8-Dioxaspiro[3.4]octan-2-ylmethanamine
5,8-Dioxaspiro[3.4]octan-2-ylmethanamine
Formule: C₇H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23106176
CAS nummer: 1392804-87-3