2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924774-1G
OR924774-250MG
OR924774-5G
APOSOR924774-1GEA
138
EUR
APOSOR924774-1G
APOSOR924774-250MG
APOSOR924774-5G
2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyridine 98%
2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyridine
Formule:
C₉H₉N₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11840239 CAS nummer: 19959-77-4 |