2-(Methoxymethyl)azetidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924801-10G OR924801-1G OR924801-5G
APOSOR924801-10GEA 2040 EUR
APOSOR924801-10G APOSOR924801-1G APOSOR924801-5G
2-(Methoxymethyl)azetidine
2-(Methoxymethyl)azetidine
Formule: C₅H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23105901
CAS nummer: 1290136-94-5