7-Nitro-imidazo[1,2-a]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924836-1G OR924836-250MG
APOSOR924836-1GEA 833 EUR
APOSOR924836-1G APOSOR924836-250MG
7-Nitro-imidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Nitro-imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17016107
CAS nummer: 1234615-93-0