1H,4H-Pyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazin-4-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924884-1G OR924884-250MG
APOSOR924884-1GEA 138 EUR
APOSOR924884-1G APOSOR924884-250MG
1H,4H-Pyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazin-4-one 95%
1H,4H-Pyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazin-4-one
Formule: C₅H₄N₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19227971
CAS nummer: 54346-27-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable