(3R)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924898-1G OR924898-250MG
APOSOR924898-1GEA 847 EUR
APOSOR924898-1G APOSOR924898-250MG
(3R)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine 95%
(3R)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine
Formule: C₇H₁₆N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09264184
CAS nummer: 935534-43-3