4,6-Dimethoxypyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR924951-1G OR924951-25G OR924951-5G
APOSOR924951-1GEA 29.2 EUR
APOSOR924951-1G APOSOR924951-25G APOSOR924951-5G
4,6-Dimethoxypyrimidine-5-carboxylic acid 97%
4,6-Dimethoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₇H₈N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11557227
CAS nummer: 4319-93-1