[5-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9251-1G OR9251-250MG
APOSOR9251-1GEA 211 EUR
APOSOR9251-1G APOSOR9251-250MG
[5-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol 97%
[5-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Formule: C₉H₁₀N₂O₂
Smeltpunt: 43…48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08271948
CAS nummer: 876728-41-5