4-Hydroxybenzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925449-1G OR925449-5G
APOSOR925449-1GEA 0 EUR
APOSOR925449-1G APOSOR925449-5G
4-Hydroxybenzenesulphonyl chloride 97%
4-Hydroxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₅ClO₃S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09833838
CAS nummer: 4025-67-6
UN: 3261
ADR: 8,II