4-(4-Chloro-phenyl)-isoxazol-5-ylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925457-1G OR925457-250MG
APOSOR925457-1GEA 337 EUR
APOSOR925457-1G APOSOR925457-250MG
4-(4-Chloro-phenyl)-isoxazol-5-ylamine 95%
4-(4-Chloro-phenyl)-isoxazol-5-ylamine
Formule: C₉H₇ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01747260
CAS nummer: 64047-49-0