3,6-Dichloro-4,5-dimethylpyridazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR925462-100G OR925462-25G OR925462-5G
APOSOR925462-100GEA 187 EUR
APOSOR925462-100G APOSOR925462-25G APOSOR925462-5G
3,6-Dichloro-4,5-dimethylpyridazine 98%
3,6-Dichloro-4,5-dimethylpyridazine
Formule: C₆H₆Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067745
CAS nummer: 34584-69-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable