4-Amino-3-methyl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925546-1G OR925546-5G
APOSOR925546-1GEA 220 EUR
APOSOR925546-1G APOSOR925546-5G
4-Amino-3-methyl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
4-Amino-3-methyl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₉H₁₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23115361
CAS nummer: 847139-23-5