5-Chloromethyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925600-1G OR925600-250MG
APOSOR925600-1GEA 723 EUR
APOSOR925600-1G APOSOR925600-250MG
5-Chloromethyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester 95%
5-Chloromethyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₇H₈ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24843138
CAS nummer: 80196-63-0