4-Chloro-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925626-1G OR925626-250MG
APOSOR925626-1GEA 541 EUR
APOSOR925626-1G APOSOR925626-250MG
4-Chloro-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidine 95%
4-Chloro-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₇H₅ClN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03030440
CAS nummer: 106691-21-8